1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 386 EUR
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Siedepunkt: 225.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8.2 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
MDL Number: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA