1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
176540050
176540010
176540100
176540250
ACRO176540050EA
110
EUR
ACRO176540050
ACRO176540010
ACRO176540100
ACRO176540250
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien 99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien
Formel:
(C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂ Siedepunkt: 556 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 196…200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004766 CAS-Nummer: 1450-63-1 EINECS: 215-914-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 200 °C |
HPLC | ≥95 % |