Isobutylchlorformiat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloroformic acid isobutyl ester
176180250
176181000
176185000
ACRO176180250EA
29.7
EUR
ACRO176180250
ACRO176181000
ACRO176185000
Isobutylchlorformiat 98%
Isobutylchlorformiat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136.58 g/mol Siedepunkt: 128.7 Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.0475 g/cm³ Flammpunkt: 30 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-Nummer: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN-Nummer: 3489 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,05156 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % diisobutyl carbonate |
Color scale | ≤100 APHA |
Free acid (HCl) | ≤0.5 % |