Adipoyldichlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Adipoyl chloride
173181000
173185000
ACRO173181000EA
156
EUR
ACRO173181000
ACRO173185000
Adipoyldichlorid 98%
Adipoyldichlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂O₂ Siedepunkt: 105…107 °C (2 mmHg) Dichte: 1.25 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C |
MDL Number:
MFCD00000759 CAS-Nummer: 111-50-2 EINECS: 203-876-4 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Titration RCOOH | ≤2 % (as Adipic acid) |