Phthalimid Kaliumsalz Derivat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
170861000
170865000
170860025
ACRO170861000EA
47.2
EUR
ACRO170861000
ACRO170865000
ACRO170860025
Phthalimid Kaliumsalz Derivat 99%
Phthalimid Kaliumsalz
Formel:
C₈H₄KNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005887 CAS-Nummer: 1074-82-4 EINECS: 214-046-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O) |