Methyl-3,5-dihydroxybenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
170440250 170441000
ACRO170440250EA 74.9 EUR
ACRO170440250 ACRO170441000
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat 97%
Formel: C₈H₈O₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
MDL Number: MFCD00002289
CAS-Nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %