4-(Benzyloxy)phenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
169780500
169782500
169780010
ACRO169780500EA
45.3
EUR
ACRO169780500
ACRO169782500
ACRO169780010
4-(Benzyloxy)phenol 98%
4-Benzyloxyphenol
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 121…122 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002333 CAS-Nummer: 103-16-2 EINECS: 203-083-3 Merck Index: 12,06331 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 117 to 122 °C |
GC | ≥97.5 % |