4,6-Dichlorpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 52 EUR
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichlorpyrimidin 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Siedepunkt: 176 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Dichte: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006109
CAS-Nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %