2,2'-Butyliminodiethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
154360010
154362500
154360025
ACRO154360010EA
61.8
EUR
ACRO154360010
ACRO154362500
ACRO154360025
2,2'-Butyliminodiethanol 98%
2,2'-Butyliminodiethanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ Siedepunkt: 264…278 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,968 g/cm³ Flammpunkt: 143 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002856 CAS-Nummer: 102-79-4 EINECS: 203-055-0 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤200 APHA |