2-Methyl-1-Propanol ≥99% ACS
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
B1186-100ML
B1186-1LT
B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA
125
EUR
SPCMB1186-100ML
SPCMB1186-1LT
SPCMB1186-500MLGL
2-Methyl-1-Propanol ≥99% ACS
2-Methyl-1-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂OH Molekulargewicht: 74.12 g/mol Siedepunkt: 107.9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.803 Flammpunkt: 28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS-Nummer: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN-Nummer: 1212 ADR: 3 III Merck Index: 13,05148 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |