Ethylisovalerat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
150480050 150481000
ACRO150480050EA 22 EUR
ACRO150480050 ACRO150481000
Ethylisovalerat 99%
Ethylisovalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 131…133 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.863 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009203
CAS-Nummer: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865