Methylcyanacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
148640010
148642500
ACRO148640010EA
97.5
EUR
ACRO148640010
ACRO148642500
Methylcyanacetat 97%
Methylcyanacetat
Formel:
C₄H₅NO₂ Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00001939 CAS-Nummer: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Water | ≤5 % |