m-Tolylessigsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid

139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 25.5 EUR
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
m-Tolylessigsäure 97%
m-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 120 - 123 °C (26 -rr)
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR