Phthalaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
131080050
131080250
131081000
131085000
ACRO131080050EA
65.6
EUR
ACRO131080050
ACRO131080250
ACRO131081000
ACRO131085000
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd
Formel:
C₈H₆O₂ Siedepunkt: 83…84 °C (1hPa) Schmelzpunkt: 54…57 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003335 CAS-Nummer: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder or crystals and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥98.0 % |