Isopren 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
122670010 122670025 122671000 122675000
ACRO122670010EA 95.4 EUR
ACRO122670010 ACRO122670025 ACRO122671000 ACRO122675000
Isopren 98% stabilisiert
Isopren
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 34 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –146 °C
Dichte: 0,68 g/cm³
Flammpunkt: –48 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008600
CAS-Nummer: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN-Nummer: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05220
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 250 ppm 4-tert-Butylcatechol