3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 51.9 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 208 - 210 °C (14 -rr)
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002778
CAS-Nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %