5-Hexen-2-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
120780050 120780200 120781000
ACRO120780050EA 25 EUR
ACRO120780050 ACRO120780200 ACRO120781000
5-Hexen-2-on 98%
5-Hexen-2-on
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 128…129 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008793
CAS-Nummer: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %