Ethylchlorformiat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloroformic acid ethyl ester
118255000 118250025
ACRO118255000EA 115 EUR
ACRO118255000 ACRO118250025
Ethylchlorformiat 99%
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1.135 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN-Nummer: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (diethyl carbonate)
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2