1,4-Dimethylpiperazin 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: sym-Dimethylpiperazine
116650050 116651000
ACRO116650050EA 27.5 EUR
ACRO116650050 ACRO116651000
1,4-Dimethylpiperazin 98.5%
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 0.852 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
MDL Number: MFCD00006156
CAS-Nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN-Nummer: 2733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %