7-Azaindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
105100050
105100010
105100250
ACRO105100050EA
105
EUR
ACRO105100050
ACRO105100010
ACRO105100250
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 270 °C (1004HPA) Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005606 CAS-Nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
GC | ≥97.5 % |