Allwetter-Set mit permanent klebendem Vinyl-Etikettenband und Farbband für M6-Drucker
Lieferant: Brady
M6C1000595WT M6C2000595WT
BRDYM6C1000595WTEA 87.03 EUR
BRDYM6C1000595WT BRDYM6C2000595WT
Allwetter-Set mit permanent klebendem Vinyl-Etikettenband und Farbband für M6-Drucker
Etiketten
Beschleunigen Sie Ihren Draht- und Kabelidentifizierungsprozess mit diesem Material-Multipack, das Bänder und Rollen mit Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich (B-595) enthält.
  • Das Material B-595 ist ein haltbares, schrumpfarmes Vinyl mit extrem aggressivem Klebstoff
  • Für den Einsatz auf rauen Oberflächen und in rauen Umgebungen
  • Material mit durchschnittlicher Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren
  • Glänzende Oberfläche beständig gegen Chemikalien, Fett, Öl und Reinigungsmittel
  • Farbbänder lassen sich in Sekundenschnelle wechseln und erzeugen gedruckte Texte, die den industriellen Bedingungen standhalten
Material-Multipack enthält: (3) Rollen M6C-500-595-WT, (2) M61-R10010 schwarze Bänder. Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit.
Abriebfest, chemikalienbeständig, ölbeständig, Temperaturbereich –4 bis 82 ℃.
Anwendungen: Elektrische Kennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagermarkierung.
Zertifizierungen: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863.