Kalibrierte Einweg-Impfösen aus Kunststoff
Lieferant: Copan
8175CS10H 178CS10 178CS20 179CS10 179CS20 8177CS10H 8175CS20H 8177CS20H 176CS20 178CS40 179CSR40 183CS10 8175CSR40H 8177CSR40H
710-0195EA 151 EUR
710-0195 710-0191 710-0192 710-0193 710-0194 710-0197 710-0196 710-0198 COPA176CS20 COPA178CS40 COPA179CSR40 COPA183CS10 COPA8175CSR40H COPA8177CSR40H
Kalibrierte Einweg-Impfösen aus Kunststoff
Schaber Impfösen und Impfnadeln
Die von COPAN kalibrierten Impfösen aus Kunststoff haben eine extrem glatte Oberfläche, um beim Einpflanzen und Ausstreichen ein Ausstechen des Agars zu vermeiden.
Schleifen sind frei von Schmiermitteln, Ölen und elektrostatischen Aufladungen.