L(-)-Prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W331902-100G-K W331902-1KG-K W331902-5KG-K
SIALW331902-100G-KEA 80.7 EUR
SIALW331902-100G-K SIALW331902-1KG-K SIALW331902-5KG-K
L(-)-Prolin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871