D(+)-Prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
M-Clarity™ quality level = MQ200
858919-500MG
858919-5G
SIAL858919-500MGEA
41
EUR
SIAL858919-500MG
SIAL858919-5G
D(+)-Prolin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Schmelzpunkt: 223 °C |
MDL Number:
MFCD00064317 CAS-Nummer: 344-25-2 EINECS: 206-452-7 |