D(+)-Prolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
A10682.03 A10682.06 A10682.14
A10682.03EA 55.5 EUR
A10682.03 A10682.06 A10682.14
D(+)-Prolin ≥99%
D(+)-Prolin
Purity: 99% CAS No.: 344-25-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 213-215° dec. Beilstein Reference: 80811
Formel: C₅H₉NO₂
Schmelzpunkt: 213…215 °C (dec.)
Dichte: 1.36
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064317
CAS-Nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7