(R)-(-)-Mandelsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 81 EUR
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
(R)-(-)-Mandelsäure
(R)-(-)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS-Nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6