Hämatoxylin Hydrat, (max. 6% H₂O)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (+)-Hematoxylin hydrate, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol hydrate, Natural Black 1 hydtate, Hydroxybrasilin hydrate, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol hydrate
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 49.7 EUR
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Hämatoxylin Hydrat, (max. 6% H₂O)
Hämatoxylin Hydrat
Formel: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Schmelzpunkt: 100…120 °C
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3