Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G5889-100G G5889-1KG G5889-500G
SIALG5889-100GEA 49.5 EUR
SIALG5889-100G SIALG5889-1KG SIALG5889-500G
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 225…240 °C
Flammpunkt: >225 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278