DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 42.2 EUR
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Formel: C₃H₁₀ClN₃O₂
Schmelzpunkt: 183 °C
MDL Number: MFCD08704793
CAS-Nummer: 55819-71-1