2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 134 EUR
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475816
CAS-Nummer: 850033-39-5