4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 21.9 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
4-(Dimethylamino)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂
Siedepunkt: 318 °C
Schmelzpunkt: 70 - 76 °C
MDL Number: MFCD00001815
CAS-Nummer: 1197-19-9