4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MDL Number: MFCD19686156
CAS-Nummer: 1356113-07-9