4-Formyltetrahydropyran 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Formel: C₆H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03425264
CAS-Nummer: 50675-18-8