Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50179-25G PC50179-100G
APOSPC50179-25GEA 31.9 EUR
APOSPC50179-25G APOSPC50179-100G
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat 97%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₈H₃₄BF₄P
Schmelzpunkt: 164 °C
MDL Number: MFCD03840580
CAS-Nummer: 58656-04-5