2-Bromthiophenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2222-5G OR2222-25G
APOSOR2222-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2222-5G APOSOR2222-25G
2-Bromthiophenol 97%
2-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
Siedepunkt: 128 - 130/25 mm °C
Dichte: 1,573
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004827
CAS-Nummer: 6320-02-1
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR