2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57803-250MG PC57803-1G PC57803-5G
APOSPC57803-250MGEA 125 EUR
APOSPC57803-250MG APOSPC57803-1G APOSPC57803-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
MDL Number: MFCD32903690
CAS-Nummer: 2090965-03-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III