2,4-Pentandiol (Isomerengemisch) (±) + meso ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2,4-Dihydroxy pentane
L01779.09
L01779.18
L01779.09EA
39.8
EUR
L01779.09
L01779.18
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch) (±) + meso ≥99%
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
Purity: 99%
CAS No.: 625-69-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Odourless
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 969186
MDL No.: MFCD00004549
Formel:
C₅H₁₂O₂ Siedepunkt: 200…201 °C Schmelzpunkt: ∼53 °C Dichte: 0.955 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004549 CAS-Nummer: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |