2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG
PC57116-1G
PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA
102
EUR
APOSPC57116-250MG
APOSPC57116-1G
APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD19105411 CAS-Nummer: 1316273-53-6 |