5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56987-250MG PC56987-1G PC56987-5G
APOSPC56987-250MGEA 174 EUR
APOSPC56987-250MG APOSPC56987-1G APOSPC56987-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂ClF₄N
MDL Number: MFCD28752675
CAS-Nummer: 1807257-71-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III