5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 192 EUR
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
MDL Number: MFCD31696995
CAS-Nummer: 134099-23-3