5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 157 EUR
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃N
MDL Number: MFCD24645334
CAS-Nummer: 1374298-68-6