trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
OR13712-10G
OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA
42.2
EUR
APOSOR13712-10G
APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 80/12 mm °C Schmelzpunkt: 27…33 °C Dichte: 0.871 Flammpunkt: 72 °C |
MDL Number:
MFCD00002925 CAS-Nummer: 17102-64-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...