Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC99415-1G PC99415-5G PC99415-10G
APOSPC99415-1GEA 148 EUR
APOSPC99415-1G APOSPC99415-5G APOSPC99415-10G
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate
Formel: C₈H₈ClFN₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD34471315
CAS-Nummer: 2454397-74-9