2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502464-250MG PC502464-1G PC502464-5G
APOSPC502464-250MGEA 190 EUR
APOSPC502464-250MG APOSPC502464-1G APOSPC502464-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
MDL Number: MFCD31561158
CAS-Nummer: 2244087-04-3