1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4,5-difluoronitrobenzene
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 21.9 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Siedepunkt: 225.3 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06808551
CAS-Nummer: 321-17-5