5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 21.9 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 94%
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Siedepunkt: 95…97 °C
Dichte: 1.41
MDL Number: MFCD00190144
CAS-Nummer: 1544-85-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III