1,10-Diaminodecan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR51847-25G
OR51847-100G
OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA
21.9
EUR
APOSOR51847-25G
APOSOR51847-100G
APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodecan
1,10-Diaminodecan
Formel:
C₁₀H₂₄N₂ Siedepunkt: 140/12 mm °C Schmelzpunkt: 59…61 °C |
MDL Number:
MFCD00008151 CAS-Nummer: 646-25-3 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |