4-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
4-Brom-m-toluylsäure
4-Brom-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 212 - 216 °C
MDL Number: MFCD00039526
CAS-Nummer: 7697-28-1