2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride, 1,2-Bis(2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-yl)diazene dihydrochloride, 2-{2-[(E)-2-[2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)proan-2-yl]diazen-1-yl]propan-2-yl}-4,5-dihydro-1H-imidazole dihydrochloride
OR917769-25G OR917769-100G
APOSOR917769-25GEA 102 EUR
APOSOR917769-25G APOSOR917769-100G
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride
Formel: C₁₂H₂₄Cl₂N₆
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00142723
CAS-Nummer: 27776-21-2