Bleitetraacetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 21.9 EUR
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Bleitetraacetat 96%
Bleitetraacetat
Formel: (H₃CCOO)₄Pb
Schmelzpunkt: 175 - 180 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008693
CAS-Nummer: 546-67-8
UN-Nummer: 1616
ADR: 6.1,III